Key Documents
CLS431472
Tubos de centrífuga de 50 ml Corning®
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical tube w/ no cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom tube
polypropylene
sterility
sterile
feature
RCF 12000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
packaging
pack of 25
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 431472
parameter
12000 × g max. RCF
O.D. × L
29.1 mm × 114.4 mm
capacity
50 mL
color
clear
natural
General description
Los tubos de centrífuga de 50 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno transparente (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o como tubos de polipropileno con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar .
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar, y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasas y ARNasas.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran zona blanca para anotar
Legal Information
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.