CLS431321
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 44
Sinónimos:
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
esterilidad
sterile; γ-irradiated
sterile
Características
cap
disposable
graduations
envase
case of 44
fabricante / nombre comercial
Corning 431321
diámetro del cuello de botella
~45 mm
botella superficie
850 cm2
botella volumen de trabajo
170-255 mL
capacidad
255 mL
diám. × Al
117 mm × 271 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)