Documentos clave
CLS430304
Tubos de centrífuga de 50 ml Corning®
conical clear PET bottom, sterile, cap (plug seal), self-standing: no (rack packed), case of 500
Sinónimos:
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
esterilidad
sterile
sterile
Características
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
envase
pack of 25
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430304
Parámetros
3600 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
tapón diám.
35.2 mm , approx.
capacidad
50 mL
color
clear
Adaptador
cap (Plug Seal)
Descripción general
Los tubos de centrífuga de 50 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno transparente (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o como tubos de polipropileno con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar .
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar, y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasas y ARNasas.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran zona blanca para anotar
Información legal
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)