Documentos clave
CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
Sinónimos:
repeater adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiales
red polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4218
Categorías relacionadas
Descripción general
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)