CLS3997
Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 50 (10 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
clear bottom
flat bottom
polystyrene
sterile
skirt
Productos recomendados
Materiales
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
descripción
Flat Bottom, Polystyrene, 10 per Bag, with Low Lid, Sterile
growth area .32 cm2
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 50 (10 Bulk Packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 3997
tamaño
96 wells
pocillo diám.
6.4 mm
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)