CLS3897
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
polystyrene
round wells
Productos recomendados
Materiales
V-bottom clear
polystyrene
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3897
tamaño
96 wells
pocillo volumen
320 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- V Bottom is best suited for retrieving - with least dead volume.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)