Documentos clave
CLS356241
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiales:
clear wells
pocillo tamaño:
24 wells
esterilidad:
sterile
tipo de unión:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características:
lid
Materiales
clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 356241
pocillo tamaño
24 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)