CLS354597
Corning® BioCoat™ 24 well plates
3 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (2 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Corning® BioCoat™ Fibronectin Inserts, pore size 3 μm, PET, size 24 well
Materiales
PET
envase
pkg of 24 ea (2 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 354597
tamaño
24 well
tamaño de poro
3 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)