CLS354519
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 96 wells, flat bottom opaque white wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom opaque white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354519
tamaño
96 well
pocillo tamaño
96 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)