CLS3478
Corning® NETWELL® 12 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 15 mm, membrane size 440 μm , mesh
Materiales
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
fabricante / nombre comercial
Corning 3478
membrana diám.
15 mm
membrana tamaño
440 μm , mesh
tamaño
12 wells , per insert
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Características y beneficios
- Corning® Netwell® inserts supports and strainers for the culture of small organs, tissue slices.
- Supplied sterile and pre-loaded in 12-well microplates.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)