CLS3462
Corning® Transwell® 12 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de poliéster Corning® Transwell®, 12 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiales
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 3462
volumen de trabajo plaquita
0.5 mL
membrana diám.
12 mm
membrana grosor
10 μm
tamaño
12 wells
superficie
1.12 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
1.5 mL
color
clear
tamaño de poro
3.0 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Proporcionan una excelente visibilidad celular bajo el microscopio de contraste de fase y permiten la evaluación de la viabilidad celular y de la formación de monocapas.
- 10μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
- Sterilized by gamma radiation
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)