CLS3081150
Pyrex® small knob top desiccator
capacity 2.4 L, complete
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
Corning 3081-150
Altura
252 mm
capacidad
2.4 L
cámara P
81 mm
brida D.I.
172 mm
placa diám.
140 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)