Documentos clave
NB69
99072802, human brain, Not specified
Sinónimos:
NB 69, NB-69
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
NB69, 99072802
origen biológico
human brain
modo de crecimiento
Semi-adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human neuroblastoma (Stage III)
Descripción línea celular
Sample was isolated from a 16 month old male
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 17,18
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Cells can grow in aggregates as well as attached. Split sub-confluent cultures 1:4 using 0.25% tryps
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)