RIN-m
95071701, rat pancreas, Epithelial-like
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RIN-m, 95071701
origen biológico
rat pancreas
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial-like
productos
Somatostatin, insulin
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.