OKM1
88012702, Reactivity: Anti-CD11b, human
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/cj mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reactividad
Anti-CD11b, human
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/cj spleen
Descripción línea celular
The antibody is directed against the CD11b antigen on human monocytes and granulocytes.
Inmunógeno
Human peripheral blood mononuclear cells
Medio de cultivo
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)