WI 38VA13 Subline 2RA
85062512, human lung (fetal), Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
WI 38VA13 Subline 2RA, 85062512
origen biológico
human lung (fetal)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, hyperdiploid, modal no. 73-78
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian foetal lung, SV40 transformed
Descripción línea celular
An SV40 transformed derivative of WI 38. The cells are characterised by loss of contact inhibition, unlimited proliferation and the presence of SV40 antigens.
Aplicación
Transformation and virus studies: SV40
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)