Documentos clave
HT29/219
85061109, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
HT29/219, 85061109
origen biológico
human colon
envase
tube of 5 μg 85061109-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061109-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, hypertriploid
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian colon carcinoma
Descripción línea celular
Subclone of parent HT-29 which was established from an adenocarcinoma from a 44 year old Caucasian female. Tumorigenic in nude mice and has ability to grow in agar.
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)