C9357
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl)
≥96% (HPLC), suitable for western blotting and enzyme immunoassays
Sinónimos:
XJ735
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl), ≥96% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
enzyme immunoassay: suitable
western blot: suitable
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1NC(=O)c2cccc(CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC1=O)c2
InChI
1S/C23H32N8O7/c1-12-19(35)31-15(6-3-7-26-23(24)25)21(37)28-11-17(32)30-16(9-18(33)34)22(38)27-10-13-4-2-5-14(8-13)20(36)29-12/h2,4-5,8,12,15-16H,3,6-7,9-11H2,1H3,(H,27,38)(H,28,37)(H,29,36)(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)(H4,24,25,26)/t12-,15-,16-/m0/s1
Clave InChI
HRASXYOWQQTBAQ-RCBQFDQVSA-N
Información sobre el gen
human ... NPY(4852)
Categorías relacionadas
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?