C8755
L-Cystine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Cystine, ≥98% (TLC), crystalline
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline
color
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)