C7806
Bovine Collagen Type II
from bovine nasal septum, powder, suitable for ELISA assays
Sinónimos:
Collagen from bovine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Collagen from bovine nasal septum, Bornstein and Traub Type II, powder
origen biológico
bovine nasal septum
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
ELISA: suitable
solubilidad
aqueous acid: soluble
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... COL2A1(407142)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Collagen Type II is sometimes used to induce an animal model of rheumatoid arthritis. However, under conditions leading to formation of reactive oxygen species, the subjects develop tolerance for auto-antibodies. This is an unusual situation of ROS having a favorable effect.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)