C3920
Chondroitin disaccharide Δdi-0S sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
Clave InChI
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.