C-12511
Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells (HCASMC)
500,000 cryopreserved cells
Sinónimos:
Human smooth muscle cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human coronary artery
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(smooth muscle)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
hypertension; cardiovascular diseases
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.