Documentos clave
BMSIPD960025BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPD9600-25BS
diám. microesfera
25 mm
compatibilidad
50mL stainless steel grinding jars
Descripción general
Pack of loose 25mm Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)