Documentos clave
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Sinónimos:
plate rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiales
epoxy-coated (steel)
Características
Holds 30 x 60 mm dishes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18979-0002
tamaño
76x229x127 mm
compatibilidad
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Descripción general
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1