B8276
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in., red, pack of 200
Sinónimos:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
About This Item
Productos recomendados
descripción
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
envase
pack of 200
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13164-2535
An × Al × grosor
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
color
red
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- The sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes.
- Passed the ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)