B6901
Monoclonal Anti-Bovine IgG antibody produced in mouse
clone BG-18, ascites fluid
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Bovine IgG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
BG-18, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
bovine (non-reactive to IgM)
no debe reaccionar con
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
técnicas
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)