B2938
BEPP monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1H-Benzimidazole-1-ethanol, 2,3-dihydro-2-imino-alpha-(phenoxymethyl)-3-(phenylmethyl)- monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(COc1ccccc1)CN2C(=N)N(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C23H23N3O2.ClH/c24-23-25(15-18-9-3-1-4-10-18)21-13-7-8-14-22(21)26(23)16-19(27)17-28-20-11-5-2-6-12-20;/h1-14,19,24,27H,15-17H2;1H
Clave InChI
KDMXJFUGIDGZQL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)