AXYT200YSTK
Pipette tips, universal fit
stacked racks, size 200 μL, yellow, pkg of 10x480tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Productos recomendados
material
yellow
sterility
non-sterile
feature
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-200-Y-STK
Corning
packaging
pkg of 10x480tips/cs
size
200 μL
color
yellow
Other Notes
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)