AXYSCT050SSGS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, green, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Materiales
green
screw top cap
esterilidad
sterile
Características
RCF 20,000 × g
envase
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
0.5 mL
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)