A9080
Albumin solution human
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
Sinónimos:
HSA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
29.5-35.0% protein (biuret)
30% in 0.85% sodium chloride
técnicas
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALB(213)
Descripción general
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?