A7910
Apolipoprotein C-II from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
powder
mol peso
average mol wt 8.8 kDa
técnicas
ligand binding assay: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOC2(344)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.