A3400
Anti-Human IgA (α-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Human IgA (α-chain specific)−AP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Goat anti-Human IgA (α-chain specific)-alkaline phosphatase antibody is specific for human IgA when tested against human IgA, IgG, IgM, Bence Jones kappa and lambda myeloma proteins.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)