A2231
Anti-Axin1 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~2.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Axin, Anti-Axis Inhibitor 1, Anti-Axis inhibition protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~130 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~2.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293 cells expressing mouse axin1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AXIN1(8312)
mouse ... Axin1(12005)
rat ... Axin1(79257)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)