A2189
Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Alkaline Phosphatase, Mouse monoclonal
clone MB-11, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Alkaline Phosphatase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
MB-11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:35,000
dot blot: 1:20,000 using 20 ng of human IgM/dot
dot blot: 1:30,000 using 20 ng of human IgM/dot (chemiluminescence)
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)