A0410
Aminoallyl-dUTP sodium salt
≥85%, lyophilized powder
Sinónimos:
5-[3-Aminoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate, AA-dUTP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥85%
Formulario
lyophilized powder
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)\C=C\CN)O)(O[P](=O)(O)O)O.N
Clave InChI
YWKTUHBZWBRYHX-TYYBGVCCSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- to add to the deoxynucleoside triphosphate mix for complementary DNA (cDNA) synthesis
- for the generation of chromatin immunoprecipitation (ChIP) probes
- in the reverse transcription of RNA for the synthesis of fluorescent labelled probes
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)