938B
Diamond: Antibody Diluent
TBS, <1% BSA
descripción
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
Formulario
buffered aqueous solution (blue)
envase
pkg of 1 L ready to use (938B-09)
pkg of 200 mL ready to use (938B-05)
pkg of 50 mL ready to use (938B-03)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)