The E/Z prefix in the product name stands for Entgegen (opposite side) and Zusammen (same side) or Trans and Cis, respectively. This product consists of two isomers. The ratio of each has not been determined.
78903
(E/Z)-Phytoene
mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI key
YVLPJIGOMTXXLP-KEKOKYSKSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
異性体の数と、それぞれの比率が知りたいです。
1 answer-