Merck
77170
Sigma-Aldrich
Pepstatina A
≥100,000 U/mg
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H63N5O9
Número de CAS:
Peso molecular:
685.89
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biological source
Streptomyces sp.
Quality Level
form
powder
specific activity
≥100,000 U/mg
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Application
Pepstatin A is suitable for use:
  • in the inhibitor cocktail in fluorometric matrix metalloproteinase assay
  • as a protease inhibitor during homogenization of tissue
  • as a protease inhibitor during extraction of cells
  • to determine the molar concentrations of cathepsin D by titration with pepstatin A
  • in inhibiting cathepsin D
It can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Biochem/physiol Actions
La pepstatina A es un inhibidor de las proteasas ácidas (aspartil peptidasas). Forma un complejo 1:1 con proteasas como la pepsina, la renina, la catepsina D, la quimosina bovina y la proteasa B (Aspergillus niger). El inhibidor es muy selectivo y no inhibe las tiol proteasas, las proteasas neutras ni las serín-proteasas. La γ-secretasa solubilizada y la proteasa retroviral son también inhibidas por la pepstatina A. Se ha utilizado para caracterizar proteasas de diversas procedencias.
Unit Definition
1 U corresponds to the amount of inhibitor which reduces the activity of pepsin by 1 U (1 U corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37°C (Hemoglobin, Cat. No. 51290, as substrate, in an endvolume of 16 ml)); 10′000 absorbance-U as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer-U (when 1 pepsin-U is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol acetyl-L-phenylalanyl-3,5-diiodo-L-tyrosin per minute at pH 2.0 and 37°C)
Preparation Note
La pepstatina puede disolverse a 1 mg/ml en ácido acético al 10 % (v/v) en metanol (9:1 metanol:ácido acético). Puede ser necesario añadir ácido acético para disolver este péptido en metanol o DMSO. Se ha disuelto a 1 - 2 mg/ml en etanol, pero puede requerirse calor para la disolución completa. Las disoluciones de pepstatina A pueden calentarse hasta 60 °C sin que se descomponga el péptido.
Las disoluciones de reserva a 1 mg/ml son estables por lo menos durante una semana a 4 °C. Una disolución 1 mM en metanol o DMSO es estable durante meses a -20 °C. Si las disoluciones se vuelven de color amarillo oscuros, el reactivo se está hidrolizando.
Una concentración de trabajo de 1 μM es estable durante como mínimo un día a temperatura ambiente.
Other Notes
Strong inhibitor of acid proteases - pepsin, cathepsin D, renin
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
M Ferreras et al.
FEBS letters, 486(3), 247-251 (2000-12-20)
The angiogenesis inhibitor endostatin is a fragment of the NC1 domain of collagen XVIII. The generation of endostatin has been investigated only in murine hemangioendothelioma cell cultures and was ascribed to cathepsin L. Distinct endostatin-like fragments were detected in human
Kavindra Kumar Kesari et al.
International journal of radiation biology, 86(4), 334-343 (2010-04-01)
To investigate the effect of 2.45 GHz microwave radiation on rat brain of male wistar strain. Male rats of wistar strain (35 days old with 130 +/- 10 g body weight) were selected for this study. Animals were divided into
Protease inhibitors produced by microorganisms.
H Umezawa
Acta biologica et medica Germanica, 36(11-12), 1899-1915 (1977-01-01)
F G Giancotti et al.
The Journal of cell biology, 118(4), 951-959 (1992-08-01)
The alpha 6 beta 4 integrin is a receptor involved in the interaction of epithelial cells with basement membranes. This integrin is unique among the known integrins in that its beta 4 subunit has a large cytoplasmic domain. The function
Linda E Bröker et al.
Cancer research, 64(1), 27-30 (2004-01-20)
We have previously reported that the microtubule stabilizing agents (MSAs) paclitaxel, epothilone B and discodermolide induce caspase-independent cell death in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells. Here we present two lines of evidence indicating a central role for the lysosomal