411-500
Chondrocyte Growth Medium (500 ml)
Sinónimos:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- growth plate chondrocytes
- osteoarthritic chondrocytes
- articular chondrocytes
Calidad
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Cryovial handling precautions prevent injuries from liquid nitrogen bursts.
Cryovial handling precautions prevent injuries from liquid nitrogen bursts.
Cryovial handling precautions prevent injuries from liquid nitrogen bursts.
Cryovial handling precautions prevent injuries from liquid nitrogen bursts.