Merck
40817
Sigma-Aldrich
6′-Sialyl-D-lactose
Na salt, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H39NO19
Número de CAS:
Peso molecular:
633.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
natural
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
técnicas
HPLC: suitable
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C23H39NO19/c1-6(27)24-11-7(28)2-23(22(37)38,43-19(11)12(30)8(29)3-25)39-5-10-13(31)14(32)17(35)21(41-10)42-18-9(4-26)40-20(36)16(34)15(18)33/h7-21,25-26,28-36H,2-5H2,1H3,(H,24,27)(H,37,38)/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,20?,21-,23-/m0/s1
Clave InChI
TYALNJQZQRNQNQ-UVBUFIKTSA-N
Aplicación
6′-Sialyllactose is a compound wherein the acetylneuraminyl (NANA) unit is connected to the galactosyl unit of lactose at the 6 position. In 3′-sialylactose, this connection is at the 3 position. 3′-Sialyllactose and 6′-Sialyllactose are used to differentiate and characterize binding domains of viruses, such as influenza and rhinitis viruses, that recognize NANA capped cell surface receptors. 3′-Sialyllactose and 6′-sialylactose are used as reference compounds in analytical methods developed to measure their presence in materials such as milk and colostrums.
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)