Documentos clave
401M-1
Sigma-Aldrich
TLE1 (1F5)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
100
500
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1F5, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (401M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (401M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (401M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (401M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (401M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG2a
control
synovial sarcoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... TLE1(7088)
General description
La proteína potenciadora similar a la transducina 1 (TLE1) es una proteína codificada por el gen TLE1 y está involucrada en el control de la hematopoyesis, y la diferenciación neuronal y epitelial terminal. Se ha demostrado que la tinción nuclear inmunohistoquímica positiva con anti-TLE1 es útil para identificar el sarcoma sinovial. También puede observarse expresión de TLE1 en otras neoplasias de tejidos blandos, generalmente a bajas concentraciones.
Quality
IVD
IVD
IVD
RUO
Linkage
Disponemos de portaobjetos para control positivo TLE1, nº de referencia 401S, para inmunohistoquímica (cortes fijados en formol e incluidos en parafina).
Physical form
Disolución en tampón Tris, pH 7,3-7,7, con BSA al 1 % y acida sódica al <0,1 %
Preparation Note
Descargue las instrucciones de uso específicas de su lote y formato de productoNota: esto requiere un código clave que puede encontrarse en el embalaje o en la etiqueta del producto.
Other Notes
Si desea servicio técnico póngase en contacto con: 800-665-7284 o el correo electrónico: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kemal Kosemehmetoglu et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(7), 872-878 (2009-04-14)
TLE1, a transcriptional repressor essential in hematopoiesis, neuronal differentiation and terminal epithelial differentiation, has recently been shown in a single tissue microarray study to be a highly sensitive and relatively specific marker of synovial sarcomas. Expression of TLE1 has not
Marc El Beaino et al.
Sarcoma, 2020, 7192347-7192347 (2020-04-24)
Synovial sarcoma can present morphologically in multiple forms, including biphasic and monophasic subtypes. As a result, the histological diagnosis can sometimes be challenging. Transducin-Like Enhancer 1 (TLE1) is a transcriptional corepressor that normally is involved in embryogenesis and hematopoiesis but
Amanda Jagdis et al.
The American journal of surgical pathology, 33(12), 1743-1751 (2009-10-08)
Synovial sarcoma is a high-grade soft tissue sarcoma that can be challenging to diagnose on the basis of histology alone. It is defined by a characteristic translocation t(X;18) that produces the fusion oncogene SYT-SSX. The current diagnostic gold standard for
Jefferson Terry et al.
The American journal of surgical pathology, 31(2), 240-246 (2007-01-27)
Synovial sarcoma is a soft tissue malignancy defined by the SYT-SSX fusion oncogene. Demonstration of the t(X;18) by cytogenetics, fluorescence in situ hybridization or reverse-transcriptase polymerase chain reaction has become the gold standard for diagnosis, but practical considerations limit the