368R-7
T-bet (MRQ-46) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-46, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (368R-74)
vial of 0.5 mL concentrate (368R-75)
bottle of 1.0 mL predilute (368R-77)
vial of 1.0 mL concentrate (368R-76)
bottle of 7.0 mL predilute (368R-78)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG1
control
tonsil
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
nuclear
Información sobre el gen
human ... TBX21(30009)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)