315R-1
PD-1 (EP239) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Sinónimos:
CD279, PD1, PDCD1, SLEB2, hPH-1, hSLE1, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, protein PD-1, systemic lupus erythematosus suseptibilitl 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP239, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (315R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (315R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (315R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (315R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (315R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (315R-17-RUO)
vial of 1.0 mL predilute ready-to-use (315R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (315R-18-RUO)
vial of 7.0 mL predilute ready-to-use (315R-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
isotipo
IgG
control
lymph node, tonsil
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic, membranous
Información sobre el gen
human ... PDCD1(5133)
Descripción general
Calidad
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Ligadura / enlace
Forma física
Concentrate: diluted in Phosphate Buffered Saline, pH 7.2, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparación
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)