Z418692
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)