Y0002010
Rotigotine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rotigotine
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(ccc1)CCN(C2CCc3c(cccc3O)C2)CCC
InChI
1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3
Clave InChI
KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)