Y0001972
Lacosamide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(R)-N-Benzyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-methoxypropionamide, N-[(1R)-1-(Methoxymethyl)-2-oxo-2-[(phenylmethyl)amino]ethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lacosamide
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-16(2,3)22-15(20)18-13(11-21-4)14(19)17-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3,(H,17,19)(H,18,20)/t13-/m1/s1
Clave InChI
ZEWWJSJMNBJIKR-CYBMUJFWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)