Y0001937
Desferrioxamine B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
30-Amino-3,14,25-trihydroxy-3,9,14,20,25-pentaazatriacontane-2,10,13,21,24-pentone, Deferoxamine B
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
deferoxamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(O)(CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN)C(=O)CCC(=O)NCCCCCN(O)C(=O)C
InChI
1S/C25H48N6O8/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34)
Clave InChI
UBQYURCVBFRUQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)