Y0001469
Sulfadiazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Aminopyrimidine, 2-Pyrimidinamine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulfadiazine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
122-126 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChI key
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)