Y0001446
Celecoxib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[5-(3-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
celecoxib
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1n[n](c(c1)c3cc(ccc3)C)c2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-3-2-4-12(9-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-5-7-14(8-6-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Clave InChI
MPVPOTMPKLOUHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)