Y0001340
Oseltamivir impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(3R,4R,5S)-4-Acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oseltamivir
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H3][C@@H]1[C@H]([C@@H](C=C(C1)C(=O)[O-])OC(CC)CC)NC(=O)C
InChI
1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
Clave InChI
NENPYTRHICXVCS-YNEHKIRRSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)